Propylamin 99+%, reinst
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
220610010 220610500 220615000 220610025
ACRO220610010EA 60.6 EUR InStock
ACRO220610010 ACRO220610500 ACRO220615000 ACRO220610025
Propylamin 99+%, reinst
Propylamin
Formel: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59.11 g/mol
Siedepunkt: 48 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –83 °C
Dichte: 0.719 g/cm³
Flash-Pt: –30 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008205
CAS-Nummer: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN: 1277
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08028
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge