Tetradecylamin 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
138100100 138100050 138100500
ACRO138100100EA 59.3 EUR InStock
ACRO138100100 ACRO138100050 ACRO138100500
Tetradecylamin 98%
Tetradecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₂NH₂
Siedepunkt: 291 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 37…42 °C
Dichte: 0,993 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008157
CAS-Nummer: 2016-42-4
EINECS: 217-950-9
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to pink Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Elemental Analysis 48.8 to 59.6 % (O)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge