1-Nitropropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06851.0250 8.06851.1000
8.06851.0250EA 45.5 EUR InStock
8.06851.0250 8.06851.1000
1-Nitropropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Nitropropane
Formel: C₃H₇NO₂
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108 °C
Dichte: 0,9934 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 36 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007407
CAS-Nummer: 108-03-2
EINECS: 203-544-9
UN: 2608
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06724
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 89.09 g/mol
Boiling Point 131 - 132 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7.6 hPa (20 °C)
Flash Point 36 °C
Refractive Index 1.4016 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 11.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 (0.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge