Nitromethan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20894.0250 8.20894.1000 8.20894.9200
8.20894.0250EA 34.7 EUR InStock
8.20894.0250 8.20894.1000 8.20894.9200
Nitromethan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Nitromethan
Formel: CH₃NO₂
MW: 61.04 g/mol
Siedepunkt: 101.2
Melting Pt: –29 °C
Dichte: 1.138 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 44
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007400
CAS-Nummer: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06644
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 105 g/l (20 °C)
Melting Point -29 °C
Molar Mass 61.04 g/mol
Boiling Point 101.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36.4 hPa (20 °C)
Flash Point 35.6 °C
Refractive Index 1.38056 (22 °C, 589 nm)
Explosion Limit 7.3 - 63.0 %(V)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 6.4 (0.6 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 418 °C
Saturation concentration 90 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge