1-Docosanol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
173720250 173721000
ACRO173720250EA 30.4 EUR InStock
ACRO173720250 ACRO173721000
1-Docosanol 98%
1-Docosanol
Formel: H₃C(CH₂)₂₀CH₂OH
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 68…72 °C
Dichte: ~ 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 227 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002939
CAS-Nummer: 661-19-8
EINECS: 211-546-6
Merck Index: 13,03433
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Pellets or tablets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge