Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Propanol, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

07042.3000 07042.4000 07042.1700 07042.2700 07042.3700 07042.4700 07042.6700 07042.8500
KRAF07042.3000EA 0 EUR InStock
KRAF07042.3000 KRAF07042.4000 KRAF07042.1700 KRAF07042.2700 KRAF07042.3700 KRAF07042.4700 KRAF07042.6700 KRAF07042.8500
1-Propanol, reinst
1-Propanol


Formel: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 97
Melting Pt: –127 °C
Dichte: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 15 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=b4a45c3a7a92d9e6aed8d1d3bcf6b139b7a0e31f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge