Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methanol analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

07010.3000 07010.3700 07010.4000 07010.4700 07010.8500 07010.8900 07010.0700 07010.5300 07010.6700
KRAF07010.3000EA 29.5 EUR InStock
KRAF07010.3000 KRAF07010.3700 KRAF07010.4000 KRAF07010.4700 KRAF07010.8500 KRAF07010.8900 KRAF07010.0700 KRAF07010.5300 KRAF07010.6700
Methanol analytisches Reagens
Methanol


Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7bb8f9d74455604a6191a480ba063529ad0783c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge