Glycerin 99.6% ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
410985000 410980025 410980100
ACRO410985000EA 83.7 EUR InStock
ACRO410985000 ACRO410980025 ACRO410980100
Glycerin 99.6% ACS
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 18 °C
Dichte: 1.261 g/cm³
Flash-Pt: 160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=481dd90ecbdec73cd4020432d3356161ebfe7681&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Chlorinated cmpds (as Cl) ≤0.003 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Impurity (Acrolein and glucose) Passes test
Fatty acid esters ≤0.05 % (as Butyric acid)
Neutrality Passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..