Glycerin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
49767-100ML 49767-1L 49767-250ML
SIAL49767-100MLEA 56.4 EUR InStock
SIAL49767-100ML SIAL49767-1L SIAL49767-250ML
Glycerin, Sigma-Aldrich®
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Siedepunkt: 290
Melting Pt: 18.6
Dichte: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 177 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=481dd90ecbdec73cd4020432d3356161ebfe7681&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge