1-Hexanthiol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L09659.AC L09659.AE
L09659.ACEA 34.1 EUR InStock
L09659.AC L09659.AE
1-Hexanthiol ≥97%
1-Hexanthiol
Purity: 97% CAS No.: 111-31-9 Molecular Formula: C6H14S Formula Weight: 118.24 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4480 Odour: Strong Melting Point: -81° Boiling Point: 150-154° Beilstein Reference: 1731295 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00004909
Formel: C₆H₁₄S
MW: 118.24 g/mol
Siedepunkt: 150…154 °C
Melting Pt: –81 °C
Dichte: 0.838
Flash-Pt: 30 °C (86 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004909
CAS-Nummer: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
UN: 3071
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge