1-Octanthiol 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
157480010 157482500 157480025 157480020
ACRO157480010EA 93.7 EUR InStock
ACRO157480010 ACRO157482500 ACRO157480025 ACRO157480020
1-Octanthiol 97%
1-Octanthiol
Formel: C₈H₁₈S
Siedepunkt: 197…200 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –49 °C
Dichte: 0,84 g/cm³
Flash-Pt: 68 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004912
CAS-Nummer: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge