2-Propanthiol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
131440500 131445000 131440025
ACRO131440500EA 23.4 EUR InStock
ACRO131440500 ACRO131445000 ACRO131440025
2-Propanthiol 98%
2-Propanthiol
Formel: C₃H₈S
MW: 76.16 g/mol
Siedepunkt: 57…60 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –131 °C
Dichte: 0.82 g/cm³
Flash-Pt: –34 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004863
CAS-Nummer: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge