2-Propanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07532.0100 8.07532.0500 8.07532.9045
8.07532.0100EA 61 EUR InStock
8.07532.0100 8.07532.0500 8.07532.9045
2-Propanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Propanthiol
Formel: C₃H₈S
Siedepunkt: 57 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –130 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004863
CAS-Nummer: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -130 °C
Molar Mass 76.16 g/mol
Boiling Point 51 - 53 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 605 hPa (37 °C)
Flash Point -34 °C
Refractive Index 1.4255 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge