1,3-Propandithiol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15261.06 A15261.14 A15261.22
A15261.06EA 26.4 EUR InStock
A15261.06 A15261.14 A15261.22
1,3-Propandithiol ≥97%
1,3-Propandithiol
Purity: 97% CAS No.: 109-80-8 Molecular Formula: HS(CH2)3SH Formula Weight: 108.23 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5400 Odour: Stench Melting Point: -79° Boiling Point: 168-170° Solubility: Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether, chloroform, ether Beilstein Reference: 1071197 Merck Reference: 14,7801 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00004904
Formel: C₃H₈S₂
MW: 108.23 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C
Melting Pt: –79 °C
Dichte: 1.077
Flash-Pt: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004904
CAS-Nummer: 109-80-8
EINECS: 203-706-9
UN: 3334
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07984
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge