Natriumdecylsulfat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
01075.25G 001075-10G
FLUO01075.25GEA 0 EUR InStock
FLUO01075.25G FLUO001075-10G
Natriumdecylsulfat
Natriumdecylsulfat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₄S
MW: 260.33 g/mol
Melting Pt: 191.85
Dichte: 1.207 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041881
CAS-Nummer: 142-87-0
EINECS: 205-568-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge