n-Heptan 99+% für die Rückstandsanalyse, zur Spurenanalyse von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
326770010 326770025
ACRO326770010EA 82.5 EUR InStock
ACRO326770010 ACRO326770025
n-Heptan 99+% für die Rückstandsanalyse, zur Spurenanalyse von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Siedepunkt: 98.4
Melting Pt: –91 °C
Dichte: 0.683 g/cm³
Flash-Pt: –4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=8448ee44d4a93782bfa2900878099424dfa17053&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.001 % (Coulometric)
GC ≥99 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.002 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge