n-Heptan ≥99% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
34495-7L 34495-1L 34495-2.5L 34495-4X2.5L
34495-7LEA 770.1 EUR InStock
34495-7L 34495-1L 34495-2.5L 34495-4X2.5L
n-Heptan ≥99% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
n-Heptan
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Siedepunkt: 98.2…98.4 °C (1.000 hPa)
Melting Pt: –90.5 °C
Dichte: 0.69 g/cm³ (15 °C)
Flash-Pt: 6.7 %(V)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=8448ee44d4a93782bfa2900878099424dfa17053&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Autoignition Temperature 433 °F
Refractive Index n20/D 1.387 (lit.)
Determination of P/N ≤5 ng/L
Vapor Pressure 83 mmHg ( 37.7 °C)
Explosion Limit 7 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..