n-Hexan, extra_pure
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
07151.4700 07151.5500 07151.3700 07151.6700 07151.8500
KRAF07151.4700EA 116 EUR InStock
KRAF07151.4700 KRAF07151.5500 KRAF07151.3700 KRAF07151.6700 KRAF07151.8500
n-Hexan, extra_pure
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 69
Melting Pt: –94.3 °C
Dichte: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –22 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c939cebcd37af6287105861069a46c7635aa4af8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge