n-Octadecan ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
31954.22 31954.36 31954.A3
31954.22EA 50.2 EUR InStock
31954.22 31954.36 31954.A3
n-Octadecan ≥99%
n-Octadecan
Purity: 99% CAS No.: 593-45-3 Molecular Formula: CH3(CH2)16CH3 Formula Weight: 254.50 Flash Point: 166°(330°F) Physical Form: Crystalline mass/melt Density: 0.782 Refractive Index: 1.4390 Odour: Odourless Melting Point: 28° Boiling Point: 317° MDL No.: MFCD00009007
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
MW: 254.5 g/mol
Siedepunkt: 317 °C
Melting Pt: 28 °C
Dichte: 0.782
Flash-Pt: 166 °C (330 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009007
CAS-Nummer: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge