1,13-Tetradecadien ≥90%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H53479.03 H53479.06 H53479.14
H53479.03EA 61.1 EUR InStock
H53479.03 H53479.06 H53479.14
1,13-Tetradecadien ≥90%
1,13-Tetradecadiene
Purity: 90+% CAS No.: 21964-49-8 Molecular Formula: C14H26 Formula Weight: 194.36 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.443 Boiling Point: 131°/17mm Beilstein Reference: 1741459 MDL No.: MFCD00014941
Formel: C₁₄H₂₆
Siedepunkt: 131 °C (17 mmHg)
Dichte: 0,849
Flash-Pt: 103 °C (217 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014941
CAS-Nummer: 21964-49-8
EINECS: 244-687-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge