3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
HC-6321-5G HC-6321-25G HC-6321-100G
COBBHC-6321-5GEA 26.2 EUR InStock
COBBHC-6321-5G COBBHC-6321-25G COBBHC-6321-100G
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
MDL Number: MFCD00236205
CAS-Nummer: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge