Kalium(4-chlor-3-nitrophenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TB-2037-5G TB-2037-1G
COBBTB-2037-5GEA 692 EUR InStock
COBBTB-2037-5G COBBTB-2037-1G
Kalium(4-chlor-3-nitrophenyl)trifluoroborat
Kalium(4-chlor-3-nitrophenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₃BClF₃KNO₂
MDL Number: MFCD12026115
CAS-Nummer: 1218908-71-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge