Kalium(2-methoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TB-3227-1G TB-3227-25G TB-3227-5G
COBBTB-3227-1GEA 49.7 EUR InStock
COBBTB-3227-1G COBBTB-3227-25G COBBTB-3227-5G
Kalium(2-methoxyphenyl)trifluoroborat
Kalium(2-methoxyphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₇BF₃KO
MW: 214.04 g/mol
MDL Number: MFCD04115756
CAS-Nummer: 236388-46-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge