Kalium(2-methylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TB-3228-1G TB-3228-25G TB-3228-5G
COBBTB-3228-1GEA 74.2 EUR InStock
COBBTB-3228-1G COBBTB-3228-25G COBBTB-3228-5G
Kalium(2-methylphenyl)trifluoroborat
Kalium(2-methylphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₇BF₃K
MDL Number: MFCD03790006
CAS-Nummer: 274257-34-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge