Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TB-3231-1G TB-3231-25G TB-3231-5G
COBBTB-3231-1GEA 51.3 EUR InStock
COBBTB-3231-1G COBBTB-3231-25G COBBTB-3231-5G
Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₇BF₃KO
MDL Number: MFCD04112717
CAS-Nummer: 192863-36-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge