Kalium(2-naphthyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TB-3256-1G TB-3256-25G TB-3256-5G
COBBTB-3256-1GEA 49.7 EUR InStock
COBBTB-3256-1G COBBTB-3256-25G COBBTB-3256-5G
Kalium(2-naphthyl)trifluoroborat
Kalium(2-naphthyl)trifluoroborat
Formel: C₁₀H₇BF₃K
MDL Number: MFCD06659941
CAS-Nummer: 668984-08-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge