1H,1H-Pentadecafluor-1-octanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001240-5G 001240-25G
FLUO001240-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO001240-5G FLUO001240-25G
1H,1H-Pentadecafluor-1-octanol
1H,1H-Pentadecafluor-1-octanol
Formel: C₈H₃F₁₅O
MDL Number: MFCD00004675
CAS-Nummer: 307-30-2
EINECS: 206-197-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge