1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001243-25G 001243-100G
FLUO001243-25GEA 107 EUR InStock
FLUO001243-25G FLUO001243-100G
1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Formel: C₄H₇F₃O₂
MDL Number: MFCD00000441
CAS-Nummer: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge