3'-Trifluormethoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002123-1G 002123-5G 002123-25G
FLUO002123-1GEA 55.4 EUR InStock
FLUO002123-1G FLUO002123-5G FLUO002123-25G
3'-Trifluormethoxyacetophenon
3'-Trifluormethoxyacetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15
MDL Number: MFCD00042403
CAS-Nummer: 170141-63-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge