1H,1H-Heptadecafluor-1-nonanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002296-5G 002296-25G
FLUO002296-5GEA 57.9 EUR InStock
FLUO002296-5G FLUO002296-25G
1H,1H-Heptadecafluor-1-nonanol
1H,1H-Heptadecafluor-1-nonanol
Formel: C₉H₃F₁₇O
MDL Number: MFCD00153183
CAS-Nummer: 423-56-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge