1H,1H-Nonadecafluor-1-decanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002297-5G 002297-25G
FLUO002297-5GEA 45.9 EUR InStock
FLUO002297-5G FLUO002297-25G
1H,1H-Nonadecafluor-1-decanol
1H,1H-Nonadecafluor-1-decanol
Formel: C₁₀H₃F₁₉O
MDL Number: MFCD00153234
CAS-Nummer: 307-37-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge