1H,1H,8H,8H-Dodecafluor-1,8-octandiol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002305-5G 002305-25G
FLUO002305-5GEA 110 EUR InStock
FLUO002305-5G FLUO002305-25G
1H,1H,8H,8H-Dodecafluor-1,8-octandiol
1H,1H,8H,8H-Dodecafluor-1,8-octandiol
Formel: C₈H₆F₁₂O₂
MDL Number: MFCD00153145
CAS-Nummer: 90177-96-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge