1H,1H,11H-Eicosafluor-1-unundecanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003214-5G 003214-25G
FLUO003214-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003214-5G FLUO003214-25G
1H,1H,11H-Eicosafluor-1-unundecanol
1H,1H,11H-Eicosafluor-1-unundecanol
Formel: C₁₁H₄F₂₀O
MDL Number: MFCD00039628
CAS-Nummer: 307-70-0
EINECS: 206-209-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge