1H,1H,9H-Hexadecafluor-1-nonanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003249-25G 003249-100G 003249-250G
FLUO003249-25GEA 31.1 EUR InStock
FLUO003249-25G FLUO003249-100G FLUO003249-250G
1H,1H,9H-Hexadecafluor-1-nonanol
1H,1H,9H-Hexadecafluor-1-nonanol
Formel: C₉H₄F₁₆O
MDL Number: MFCD00039629
CAS-Nummer: 376-18-1
EINECS: 206-806-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge