2-Chlor-1,4-dibrom-1,1,2-trifluorbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004388-1G 004388-5G
FLUO004388-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004388-1G FLUO004388-5G
2-Chlor-1,4-dibrom-1,1,2-trifluorbutan
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formel: C₄H₄Br₂ClF₃
MDL Number: MFCD00017985
CAS-Nummer: 378-13-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge