ω-Brom-3,4-difluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004848-5G 004848-1G 004848-25G
FLUO004848-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004848-5G FLUO004848-1G FLUO004848-25G
ω-Brom-3,4-difluoracetophenon
ω-Brom-3,4-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅BrF₂O
MDL Number: MFCD00085010
CAS-Nummer: 40706-98-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge