3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluor-1-hexanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007055-5G 007055-25G
FLUO007055-5GEA 84.9 EUR InStock
FLUO007055-5G FLUO007055-25G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluor-1-hexanol
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
Formel: C₆H₅F₉O
MDL Number: MFCD00039543
CAS-Nummer: 2043-47-2
EINECS: 218-050-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge