1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007128-25G 007128-100G
FLUO007128-25GEA 97.2 EUR InStock
FLUO007128-25G FLUO007128-100G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol
1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol
Formel: C₈H₅F₁₃O
MW: 364.11 g/mol
MDL Number: MFCD00042143
CAS-Nummer: 647-42-7
EINECS: 211-477-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge