2-Phenyl-1,1,1-trifluor-3-butin-2-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008692-1G 008692-5G
FLUO008692-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008692-1G FLUO008692-5G
2-Phenyl-1,1,1-trifluor-3-butin-2-ol
2-Phenyl-1,1,1-trifluor-3-butin-2-ol
Formel: C₁₀H₇F₃O
MDL Number: MFCD00792447
CAS-Nummer: 99727-20-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge