3,4-Dibrom-1,1,1,2,2-pentafluorbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010285-1G 010285-5G
FLUO010285-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010285-1G FLUO010285-5G
3,4-Dibrom-1,1,1,2,2-pentafluorbutan
3,4-Dibrom-1,1,1,2,2-pentafluorbutan
Formel: C₄H₃Br₂F₅
MDL Number: MFCD03094110
CAS-Nummer: 378-69-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge