4,4,5,5,6,6,6-Heptafluor-1-hexanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010475-25G 010475-5G
FLUO010475-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010475-25G FLUO010475-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluor-1-hexanol
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Formel: C₆H₇F₇O
MDL Number: MFCD00077554
CAS-Nummer: 679-02-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge