ω-Brom-2-methoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018068-5G 018068-25G
FLUO018068-5GEA 107 EUR InStock
FLUO018068-5G FLUO018068-25G
ω-Brom-2-methoxyacetophenon
ω-Brom-2-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Siedepunkt: 324
Melting Pt: 40…44 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000196
CAS-Nummer: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge