4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluor-1-heptanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
019068-25G 019068-5G
FLUO019068-25GEA 0 EUR InStock
FLUO019068-25G FLUO019068-5G
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluor-1-heptanol
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
Formel: C₇H₇F₉O
MDL Number: MFCD02183552
CAS-Nummer: 83310-97-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge