2-Brom-4-fluor-6-methylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023891-25G 023891-5G
FLUO023891-25GEA 152 EUR InStock
FLUO023891-25G FLUO023891-5G
2-Brom-4-fluor-6-methylanilin
2-Brom-4-fluor-6-methylanilin
Formel: C₇H₇BrFN
MDL Number: MFCD01861196
CAS-Nummer: 202865-77-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge