Kaliumcyclopropyltrifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
662984-1G 662984-5G
SIAL662984-1GEA 104 EUR InStock
SIAL662984-1G SIAL662984-5G
Kaliumcyclopropyltrifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Kaliumcyclopropyltrifluoroborat
Formel: C₃H₅BF₃K
MDL Number: MFCD09265031
CAS-Nummer: 1065010-87-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge