Propargylbromid 80% ∼9.2 mol/l in Toluol ≥80%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
81831-250ML 81831-50ML
SIAL81831-250MLEA 385 EUR InStock
SIAL81831-250ML SIAL81831-50ML
Propargylbromid 80% ∼9.2 mol/l in Toluol ≥80%, Sigma-Aldrich®
Propargylbromid
Formel: C₃H₃Br
MW: 118.96 g/mol
Siedepunkt: 90
Melting Pt: -43
MDL Number: MFCD00000241
CAS-Nummer: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge