3-(Trimethylsilyl)propiolsäure
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS20140.10 SILS20140.25
SILNSILS20140.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS20140.10 SILNSILS20140.25
3-(Trimethylsilyl)propiolsäure
3-(Trimethylsilyl)propiolsäure
Formel: C₆H₁₀O₂Si
MW: 142.23 g/mol
MDL Number: MFCD00190216
CAS-Nummer: 5683-31-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge