DL-α-Tocopherol
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Synonyms: Vitamin Eall-rac-α-Tocopherol(±)-α-Tocopherol3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-olVitamin E Alkohol
47783.EA 59 EUR InStock
47783.
DL-α-Tocopherol
DL-α-Tocopherol
Formel: C₂₉H₅₀O₂
MW: 430,71 g/mol
MDL Number: MFCD00072051
CAS-Nummer: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
UN: 0000
https://b2b-de-gqp.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/19/28506719.jpg
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge