n-Tetracontan 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
309165000 309160025
ACRO309165000EA 57.2 EUR InStock
ACRO309165000 ACRO309160025
n-Tetracontan 98%
n-Tetracontane
Formel: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
MW: 563.09 g/mol
Melting Pt: 80…83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015267
CAS-Nummer: 4181-95-7
EINECS: 224-055-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 83 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge