n-Tetracontan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11274.02 11274.04
11274.02EA 79.6 EUR InStock
11274.02 11274.04
n-Tetracontan ≥97%
n-Tetracontane
Purity: 97% min CAS No.: 4181-95-7 Molecular Formula: C40H82 Formula Weight: 563.09 Physical Form: Flakes Density: 0.779 Appearance: White Melting Point: 80-84° Boiling Point: 150°/0.001mm Beilstein Reference: 1800152 MDL No.: MFCD00015267
Formel: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
Siedepunkt: 150 °C (0,001 mmHg)
Melting Pt: 80…84 °C
Dichte: 0,779
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015267
CAS-Nummer: 4181-95-7
EINECS: 224-055-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge